Merck
1609807
USP
サルサラート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(2-ヒドロキシベンゾイル)オキシ安息香酸, 2-ヒドロキシ安息香酸 2-カルボキシフェニル エステル, サリチルサリチル酸, サリチロキシサリチル酸, ジサリチル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10O5
CAS番号:
分子量:
258.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aspirin, acetylsalicylic acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
InChI Key
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Salsalate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Salsalate Capsules
  • Salsalate Tablets
生物化学的/生理学的作用
サルサラートは、サリチル酸の非アセチル化型の非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)であり、プラセボと比較して消化管出血の問題もありません。シクロオキシゲナーゼ-1および-2(COX-1、COX-2)の不活性化を通じ、プロスタグランジンの合成と放出を阻害します。サルサラートは現在、2型糖尿病の治療薬として検討が進んでおり、そのリスクがある人々に対しても予防目的で使用できる可能性が考えられています。2型糖尿病患者のほか、糖尿病を伴わないインスリン抵抗性患者においても、血中グルコース濃度を低下させる効果がみられています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1609807-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)