PHR1942
O-アセチルサリチル酸無水物
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
O-Acetylsalicylic anhydride, Acetylsalicylic Anhydride, 2-Acetoxybenzoic anhydride
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
aspirin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(OC(C(C=CC=C1)=C1OC(C)=O)=O)C(C=CC=C2)=C2OC(C)=O
InChI
1S/C18H14O7/c1-11(19)23-15-9-5-3-7-13(15)17(21)25-18(22)14-8-4-6-10-16(14)24-12(2)20/h3-10H,1-2H3
InChI Key
OAWXYINGQXLWOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1942-50MG-PW:
PHR1942-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック