2-8°C
SMILES記法
ClC(=C)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
InChI Key
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Residual Solvent Class 1 - 1,1-Dichloroethene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Nose
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87.00 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1601204-3X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube