Merck
1549840
USP
L-酒石酸カリウム, 一塩基性
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-(+)-酒石酸 一カリウム塩, L-酒石酸水素カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5KO6
CAS番号:
分子量:
188.18
Beilstein:
6119985
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
potassium bitartrate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChI Key
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Potassium bitartrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
適用法令
Jan Code
1549840-3G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)