安全性情報
1547947
USP
ポリエチレングリコールソルビタンモノステアラート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Polyethylene glycol sorbitan monostearate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
polysorbate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Polysorbate 60 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
1547947-2G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
TWEEN® 80 EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF
SAFC
8.17061
TWEEN® 80
TWEEN® 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80