Merck
1544950
USP
オクタデシル 3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオナート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2C6H2(OH)CH2CH2CO2(CH2)17CH3
CAS番号:
分子量:
530.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorambucil
メーカー/製品名
USP
mp
50-52 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H62O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-38-32(36)25-24-29-27-30(34(2,3)4)33(37)31(28-29)35(5,6)7/h27-28,37H,8-26H2,1-7H3
InChI Key
SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Plastic additive 4 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1544950-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm