Merck
1539009
USP
ピロカルピン 硝酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Pilocarpine nitrate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2O2 · HNO3
CAS番号:
分子量:
271.27
Beilstein:
4171406
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pilocarpine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
InChI Key
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Pilocarpine nitrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pilocarpine
  • Pilocarpine Nitrate
  • Pilocarpine Nitrate Ophthalmic Solution
生物化学的/生理学的作用
非選択的なムスカリン性アセチルコリン受容体アゴニストで、てんかんの実験的モデル作製に用いられます。
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1539009-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)