Merck
PHL80370
ピロカルピン 塩酸塩
phyproof® Reference Substance
別名:
(3S,4R)-4,5-ジヒドロ-3-エチル-4-(1-メチル-1H-イミダゾール-5-イルメチル)-2(3H)-フラノン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
244.72
Beilstein:
4034491
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
202-205 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI Key
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
非選択的なムスカリン性アセチルコリン受容体アゴニストで、てんかんの実験的モデル作製に用いられます。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL80370-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL80370-20MG