Merck
1530004
USP
フェントラミン メタンスルホン酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(N-[m-ヒドロキシフェニル]-p-トルイジノメチル)イミダゾリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H19N3O · CH3SO3H
CAS番号:
分子量:
377.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phentolamine
メーカー/製品名
USP
mp
180-182 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
OGIYDFVHFQEFKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Phentolamine mesylate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Phentolamine Mesylate for Injection
  • Phentolamine Mesylate Injection
生物化学的/生理学的作用
α-アドレナリンレセプタ-アンタゴニストであり、末梢血管拡張剤です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1530004-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)