Merck
Y0001127
フェントラミン メタンスルホン酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-(N-[m-ヒドロキシフェニル]-p-トルイジノメチル)イミダゾリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H19N3O · CH3SO3H
CAS番号:
分子量:
377.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phentolamine
メーカー/製品名
EDQM
mp
180-182 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
OGIYDFVHFQEFKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Phentolamine mesilate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
α-アドレナリンレセプタ-アンタゴニストであり、末梢血管拡張剤です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001127-1EA:
Y0001127:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Xianming Su et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 65(1), 62-71 (2014-09-30)
Previous studies have found that Danhong injection (DHI), an extensively used herbal extract preparation in China, might be a powerful vasodilator. The aims of this study were to determine the vascular activity of DHI and its effects on arteries of