1494807
USP
D-(−)-パントラクトン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(R)-(−)-α-ヒドロキシ-β,β-ジメチル-γ-ブチロラクトン, (R)-(−)-β,β-ジメチル-α-ヒドロキシ-γ-ブチロラクトン, (R)-(−)-パントラクトン, パントイン酸γ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O3
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
80957
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pantolactone
メーカー/製品名
USP
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp
91 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Pantolactone USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Dexpanthenol Preparation
- Calcium Pantothenate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1494807-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック