Merck
Y0002109
D-(−)-パントラクトン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(R)-(−)-α-ヒドロキシ-β,β-ジメチル-γ-ブチロラクトン, (R)-(−)-β,β-ジメチル-α-ヒドロキシ-γ-ブチロラクトン, (R)-(−)-パントラクトン, パントイン酸γ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O3
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
80957
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
pantolactone
メーカー/製品名
EDQM
bp
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
mp
91 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Pantolactone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0002109:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)