1491842
USP
Paliperidone Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-{2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl) piperidin-1-yl]ethyl}-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one N-oxide
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
paliperidone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C23H27FN4O4/c1-14-17(23(30)27-9-2-3-19(29)22(27)25-14)8-12-28(31)10-6-15(7-11-28)21-18-5-4-16(24)13-20(18)32-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3
InChI Key
SOGHBNZGNKDZHD-UHFFFAOYSA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1491842-20MG:
試験成績書(COA)