Merck
F0253030
Fluoxetine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±)-N-Methyl-(γ-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18F3NO · HCl
CAS番号:
分子量:
345.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluoxetine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-11-10-16(13-6-3-2-4-7-13)22-15-9-5-8-14(12-15)17(18,19)20;/h2-9,12,16,21H,10-11H2,1H3;1H
InChI Key
JCRCCLNIWABPIS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fluoxetine impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F0253030-5MG:
F0253030-1EA:
F0253030:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)