Merck
1279837
USP
Fluoxetine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-Methyl-N-[3-phenyl-3-(4-trifluoromethyl-phenoxy)-propyl]-succinamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22F3NO4
CAS番号:
分子量:
409.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluoxetine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C21H22F3NO4/c1-25(19(26)11-12-20(27)28)14-13-18(15-5-3-2-4-6-15)29-17-9-7-16(8-10-17)21(22,23)24/h2-10,18H,11-14H2,1H3,(H,27,28)
InChI Key
SAIPSZMZTANCFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1279837-15MG:
試験成績書(COA)