グレード
pharmaceutical primary standard ()
APIファミリー
solifenacin
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CCC(O)=O)=O.O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3[C@@H](C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5CC3
InChI
1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21?,22-;/m0./s1
InChI Key
RXZMMZZRUPYENV-DZSUWJOWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also used in monographs such as:
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BP1281:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)