Merck
1481215
USP
シュウ酸 二水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
エタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCO2H · 2H2O
CAS番号:
分子量:
126.07
Beilstein:
3679436
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
oxaliplatin
フォーム
crystalline
メーカー/製品名
USP
mp
104-106 °C (lit.)
溶解性
water: ~126.1 g/L at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI Key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Oxaliplatin Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Oxaliplatin
  • Oxaliplatin for Injection
  • Oxaliplatin Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1481215-100MG:4548173958088
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)