APIファミリー
oxaliplatin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Pt]21(N[C@H]3[C@H](N2)CCCC3)(OC(=O)C(=O)O1)(O)O
InChI
1S/C6H12N2.C2H2O4.2H2O.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;;;/h5-8H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6);2*1H2;/q-2;;;;+6/p-4/t5-,6-;;;;/m1..../s1
InChI Key
ANJQIKQBEVISER-NDSUJOINSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
オキサリプラチン類縁物質 C USP 標準品は、USP 公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでもご利用いただけます:
- オキサリプラチン
- 注射用オキサリプラチン
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1481237-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)