Merck
1478651
USP
Ononin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
フォルモノネチン7-O-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22O9
CAS番号:
分子量:
430.40
Beilstein:
63067
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ononin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
InChI
1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI Key
MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ononin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Astragalus Root
  • Astragalus Root Dry Extract
  • Astragalus Root Powder
生物化学的/生理学的作用
大豆、クズ、およ漢方薬草であるオウギ(RA)中に見出されるイソフラボングリコシド。RAはエネルギーを改善するために摂取するサプリメントです。エリトロポイエチン発現を引き起こすことによって働く可能性があります。
A isoflavone glucoside found in soybean, kudzu, and the Chinese medicinal herb, Radix astragali (RA). RA is a supplement taken to improve "energy." It may act by inducing erythropoietin expression.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1478651-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)