APIファミリー
nebivolol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
InChI Key
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Nebivolol hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
ネビボロールはβ1受容体に高選択的な競合性アンタゴニストであり、穏やかな血管拡張作用がありますが、これはおそらくL-アルギニン/NO経路との相互作用によるものとみられています。また、本態性高血圧の治療に使用されています。β2と比べてβ1に40倍もの選択性があり、ISA(内因性交感神経刺激作用)はありません。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1457833-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)