安全性情報
1460500
USP
ネチルマイシン 硫酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-N-エチルシソマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H41N5O7 · 5/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
720.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
netilmicin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]4[C@H]([C@H](OC[C@@]4(O)C)O[C@@H]5[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]5NCC)N)O[C@H]6OC(=CC[C@H]6N)CN)O)O)C.N([C@@H]1[C@H]([C@H](OC[C@@]1(O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]2NCC
InChI
1S/2C21H41N5O7.5H2O4S/c2*1-4-26-13-7-12(24)16(32-19-11(23)6-5-10(8-22)31-19)14(27)17(13)33-20-15(28)18(25-3)21(2,29)9-30-20;5*1-5(2,3)4/h2*5,11-20,25-29H,4,6-9,22-24H2,1-3H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*11-,12+,13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;;;;/m11...../s1
InChI Key
AGFWIZQEWFGATK-UNZHCMSXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Netilmicin sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1460500-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)