安全性情報
Y0001894
ネチルマイシン 硫酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-N-エチルシソマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H41N5O7 · 5/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
720.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
netilmicin
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/2C21H41N5O7.5H2O4S/c2*1-4-26-13-7-12(24)16(32-19-11(23)6-5-10(8-22)31-19)14(27)17(13)33-20-15(28)18(25-3)21(2,29)9-30-20;5*1-5(2,3)4/h2*5,11-20,25-29H,4,6-9,22-24H2,1-3H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*11-,12+,13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;;;;/m11...../s1
InChI Key
AGFWIZQEWFGATK-UNZHCMSXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Netilmicin sulfate for LC assay EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0001894-2EA:
Y0001894:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)