1445620
USP
Moexipril Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-tert-Butyl 2-{(S)-2-[(S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-ylamino]propanoyl}-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate maleate, (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester (Z)-2-butenedioate (1:1), Moexipril tert-butyl ester maleic acid salt
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
moexipril
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C31H42N2O7.C4H4O4/c1-8-39-29(35)24(15-14-21-12-10-9-11-13-21)32-20(2)28(34)33-19-23-18-27(38-7)26(37-6)17-22(23)16-25(33)30(36)40-31(3,4)5;5-3(6)1-2-4(7)8/h9-13,17-18,20,24-25,32H,8,14-16,19H2,1-7H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t20-,24-,25-;/m0./s1
InChI Key
SMLOIRKJVBQPQD-SAYMYIPQSA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)