APIファミリー
methamphetamine
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].CN[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
TWXDDNPPQUTEOV-FVGYRXGTSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Benzphetamine Hydrochloride Tablets
- Levmetamfetamine
- Methamphetamine Hydrochloride
- Methamphetamine Hydrochloride Tablets
- Selegiline Hydrochloride
- Selegiline Hydrochloride Capsules
- Selegiline Hydrochloride Compounded Topical Gel
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1399001-125MG:
試験成績書(COA)