安全性情報
8.41618
Sigma-Aldrich
N-Isopropylbenzylamine
for synthesis
別名:
N-Isopropylbenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N
CAS番号:
分子量:
149.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-067-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
199-200 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 87 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C(C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
InChI Key
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.910
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体