1378023
USP
Medroxyprogesterone acetate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Medroxyprogesterone, 17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione, 17α-Hydroxy-6α-methylprogesterone, 6α-Methyl-5-pregnen-17α-ol-3,20-dione, 6-Dihydromegestrol
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
medroxyprogesterone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-13-11-16-17(20(3)8-5-15(24)12-19(13)20)6-9-21(4)18(16)7-10-22(21,25)14(2)23/h12-13,16-18,25H,5-11H2,1-4H3/t13-,16+,17-,18-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI Key
FRQMUZJSZHZSGN-HBNHAYAOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
注意
アナリシスノート
その他情報
関連製品
適用法令
Jan Code
1378023-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)