Merck
1374306
USP
Magnesium salicylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Magnesium salicylate tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10MgO6 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
370.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
magnesium salicylate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Mg+2].[O-]c2c(cccc2)C(=O)O.[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.O.O.O.O
InChI
1S/2C7H6O3.Mg.4H2O/c2*8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;;;;/h2*1-4,8H,(H,9,10);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Magnesium salicylate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1374306-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
酢酸 glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
酢酸
氷酢酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
氷酢酸