Merck
1347880
USP
イソブチルアルデヒド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-メチルプロパナール, 2-メチルプロピオンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCHO
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
605330
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
66 mmHg ( 4.4 °C)
自己発火温度
384 °F
expl. lim.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
密度
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Isobutyraldehyde USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Isobutyl Alcohol
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-11.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-24 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1347880-3X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)