Merck
PHR3038
Supelco
(メチルアミノ)アセトアルデヒドジメチルアセタール
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
1,1-ジメトキシ-2-メチルアミノエタン, 2,2-ジメトキシ-N-メチルエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHCH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
119.16
Beilstein:
605322
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1411016
APIファミリー
methimazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CNCC(OC)OC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI Key
HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F
引火点(℃)
29 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR3038-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)