Merck
1411016
USP
(メチルアミノ)アセトアルデヒドジメチルアセタール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,1-ジメトキシ-2-メチルアミノエタン, 2,2-ジメトキシ-N-メチルエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHCH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
119.16
Beilstein:
605322
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methimazole
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CNCC(OC)OC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI Key
HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Methimazole Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Methimazole
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F
引火点(℃)
29 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
1411016-3X50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)