Merck
1287369
USP
Gabapentin Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-Carboxycyclohexaneacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O4
CAS番号:
分子量:
186.21
Beilstein:
2265744
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gabapentin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(CC1(C(O)=O)CCCCC1)=O
InChI
1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
SDAXMMUAZRUWNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1287369-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4