Merck
1283244
USP
フォルスコリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
7β-アセトキシ-8,13-エポキシ-1α,6β,9α-トリヒドロキシラブド-14-エン-11-オン, コルホルシン, コレオノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34O7
CAS番号:
分子量:
410.50
Beilstein:
1692716
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
forskolin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
抗高血圧特性、正の変力性、およびアデニル酸シクラ-ゼ活性化特性を持つ細胞透過性のジテルペノイドです。その生物学的作用の多くは、アデニル酸シクラ-ゼ活性化およびそれによる細胞内cAMP濃度上昇によるものです。フォルスコリンはカルシウム電流に影響を与え、MAPキナ-ゼを阻害します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1283244-40MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)