APIファミリー
fentanyl
メーカー/製品名
USP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
estupefaciente (Spain)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C21H26N2O/c1-18(24)23(20-10-6-3-7-11-20)21-13-16-22(17-14-21)15-12-19-8-4-2-5-9-19/h2-11,21H,12-17H2,1H3
InChI Key
FYIUUQUPOKIKNI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Fentanyl
- Fentanyl Citrate
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1269979-10MG:
試験成績書(COA)