Merck
1269458
USP
フェノルドパム メシル酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
フェノルドパム メタンスルホン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16ClNO3 · CH4O3S
CAS番号:
分子量:
401.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fenoldopam
メーカー/製品名
USP
mp
271 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
InChI
1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
CVKUMNRCIJMVAR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD1(1812)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Fenoldopam mesylate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fenoldopam Mesylate Injection
生物化学的/生理学的作用
ドーパミンD1受容体アゴニスト、降圧剤。
メシル酸フェノルドパムは、降圧薬として用いられる選択的ドーパミンD1受容体アゴニストです。D1-様ドーパミン受容体のアゴニストであり、穏やかな親和性でα2-アドレナリン受容体と結合します。D2-様受容体、α1およびα-アドレナリン受容体、5HT1および5HT2受容体、またはムスカリン受容体には有意な親和性を示しません。メシル酸フェノルドパムは、ドーパミン1受容体とα2-アドレナリン受容体を刺激することによって末梢血管拡張を起こし、腎血流量を増加させます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1269458-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)