Merck
1255500
USP
エストロピペート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-(スルホオキシ)-エストラ-1,3,5(10)-トリエン-17-オン : ピペラジン (1:1), Harmogen, エストロン スルファート ピペラジン塩, オジェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22O5S·C4H10N2
CAS番号:
分子量:
436.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
estropipate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C1CNCCN1.C[C@]23CC[C@H]4[C@@H](CCc5cc(OS(O)(=O)=O)ccc45)[C@@H]2CCC3=O
InChI
1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
InChI Key
HZEQBCVBILBTEP-ZFINNJDLSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Estropipate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Estropipate Tablets
生物化学的/生理学的作用
エストロピペートは、エストロゲン受容体作動薬エストロン-3-硫酸のピペラジン塩であり、有機アニオン輸送ポリペプチド1B1(OATP1B1、IC50 = 60 nM)の強力かつ特異的な阻害剤です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1255500-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)