APIファミリー
enalapril
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
InChI Key
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Enalapril maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
長時間作用型アンジオテンシン転換酵素インヒビタ-。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marta de Diego et al.
Journal of chromatographic science, 52(10), 1193-1197 (2013-12-04)
A simple and rapid stability-indicating liquid chromatographic method was developed and validated for the simultaneous determination of lisinopril and hydrochlorotiazide (HCTZ) in drug substances and dosage forms in the presence of degradation products. Forced degradation studies were conducted on the
PARADIGM-HF--the experts' discussion.
Mariell Jessup et al.
The New England journal of medicine, 371(11), e15-e15 (2014-09-04)
Neprilysin inhibition--a novel therapy for heart failure.
Mariell Jessup
The New England journal of medicine, 371(11), 1062-1064 (2014-09-02)
John J V McMurray et al.
The New England journal of medicine, 371(11), 993-1004 (2014-09-02)
We compared the angiotensin receptor-neprilysin inhibitor LCZ696 with enalapril in patients who had heart failure with a reduced ejection fraction. In previous studies, enalapril improved survival in such patients. In this double-blind trial, we randomly assigned 8442 patients with class
Jorge Luiz Alves-Pereira et al.
The Journal of urology, 192(6), 1878-1883 (2014-06-01)
We evaluated whether antihypertensive drugs that act through the renin-angiotensin system would affect testis function. Ten mice were fed standard chow and 40 received a high energy density diet. At 8 weeks the high energy density diet mice were divided