安全性情報
1235332
USP
Enalapril Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-Ethyl 2-[(3S,8aS)-3-methyl-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26N2O4
分子量:
358.43
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
enalapril
包装
pkg of 25 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Enalapril Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1235332-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)