Merck
Y0000615
エナラプリラート 二水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-カルボキシ-3-フェニル-プロピル]アミノ]プロパノイル]ピロリジン-2-カルボン酸, Vasotec
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24N2O5 ·2H2O
CAS番号:
分子量:
384.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
enalaprilat
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O5.2H2O/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13;;/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25);2*1H2/t12-,14-,15-;;/m0../s1
InChI Key
MZYVOFLIPYDBGD-MLZQUWKJSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Enalaprilat dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
エナラプリラートはアンジオテンシン変換酵素(ACE)のインヒビターで、降圧剤であり、ブラジキニンB1レセプターのアクチベーターでもあります。エナラプリラートはACEに対してnMレベルの濃度で効力を有するとともに、B1レセプターの活性化によりNOを放出します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Kristy L Jackson et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 63(4), 811-818 (2014-01-22)
BPH/2J mice are recognized as a neurogenic model of hypertension primarily based on overactivity of the sympathetic nervous system and greater neuronal activity in key autonomic cardiovascular regulatory brain regions. The medial amygdala (MeAm) is a forebrain region that integrates
K Chatterjee et al.
Drugs, 39 Suppl 4, 29-40 (1990-01-01)
Enalapril is an effective angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor which produces salutary, beneficial haemodynamic effects in patients with congestive heart failure. Enalapril also produces beneficial neurohumoral changes, as well as improving abnormal coronary haemodynamics and myocardial energetics that are frequently encountered
Enalaprilat.
Dimensions of critical care nursing : DCCN, 19(2), 22-22 (2000-07-06)
Brian C Ferslew et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(9), 1567-1574 (2014-06-25)
Hepatic uptake and efflux transporters govern the systemic and hepatic exposure of many drugs and metabolites. Enalapril is a pharmacologically inactive prodrug of enalaprilat. Following oral administration, enalapril is converted to enalaprilat in hepatocytes and undergoes translocation into the systemic
Sylwia Magiera et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 980, 79-87 (2015-01-16)
Given the increasing popularity of aliskiren, particularly in combination with angiotensin converting enzyme inhibitor (e.g. enalapril), it is important to determine whether its use in combination with these agents is associated with potentially life threatening safety events. Analytical methods for