Merck
1238002
USP
エクイリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,3,5(10),7-エストラテトラエン-3-オール-17-オン, 3-ヒドロキシ-1,3,5(10),7-エストラテトラエン-17-オン, 7-デヒドロエストロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20O2
CAS番号:
分子量:
268.35
Beilstein:
2624302
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
equilin
メーカー/製品名
USP
mp
238-240 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1
InChI Key
WKRLQDKEXYKHJB-HFTRVMKXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Equilin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Conjugated Estrogens
  • Conjugated Estrogens Tablets
  • Equilin
  • Esterified Estrogens
  • Esterified Estrogens Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1238002-25MG:
試験成績書(COA)