Merck
1228075
USP
1,1,1,3,5,5,5-ヘプタメチルトリシロキサン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3SiO]2SiHCH3
CAS番号:
分子量:
222.50
Beilstein:
1748455
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
simethicone
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
密度
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
15-25°C
SMILES記法
C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H22O2Si3/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,1-7H3
InChI Key
QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Heptamethyl trisiloxane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)