安全性情報
1204339
USP
Diiodothyronine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(O-(4-Hydroxylphenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13I2NO4
CAS番号:
分子量:
525.08
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
USP issued SDS can be found here
Sales restrictions may apply.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1204339-15MG:
試験成績書(COA)