Merck
1203008
USP
ジヒドロストレプトマイシン セスキ硫酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Dihydrostreptomycin sesquisulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H41N7O12 · 3/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
730.71
Beilstein:
3894221
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dihydrostreptomycin
分子量
monograph mol wt. 1461.44
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)CO)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI Key
CZWJCQXZZJHHRH-YZTFXSNBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
((C21H41N7O12)2 · 3H2SO4)
アプリケーション
Dihydrostreptomycin sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dihydrostreptomycin Injection
  • Dihydrostreptomycin Sulfate
  • Dihydrostreptomycin Sulfate Boluses
  • Penicillin G Procaine and Dihydrostreptomycin Sulfate Injectable Suspension
  • Penicillin G Procaine and Dihydrostreptomycin Sulfate Intramammary Infusion
  • Penicillin G Procaine, Dihydrostreptomycin Sulfate, Chlorpheniramine Maleate, and Dexamethasone Injectable Suspension
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1