安全性情報
1134197
USP
Citalopram Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21ClFNO · HBr
CAS番号:
分子量:
414.74
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
citalopram
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Citalopram Related Compound G USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Citalopram Hydrobromide
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1134197-25MG:
試験成績書(COA)