Merck
1133828
USP
Cimifugin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-7-(Hydroxymethyl)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4-methoxy-2,3-dihydro-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 2,3-Dihydro-4-methoxy-7-(hydroxymethyl)-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, Cimitin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18O6
CAS番号:
分子量:
306.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
APIファミリー
cimifugin
包装
pkg of 15 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H18O6/c1-16(2,19)13-5-9-11(22-13)6-12-14(15(9)20-3)10(18)4-8(7-17)21-12/h4,6,13,17,19H,5,7H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI Key
ATDBDSBKYKMRGZ-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Cimifugin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Siler Root
  • Siler Root Dry Extract
  • Siler Root Powder
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1133828-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)