安全性情報
1089172
USP
Cannabinoid Acids Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
cannabis
メーカー/製品名
USP
濃度
1 mL (in acetonitrile and triethylamine with stabilizer)
アプリケーション
pharmaceutical
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cannabinoid Acids Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
構成
1 mL in acetonitrile and triethylamine with stabilizer
  • Cannabidiolic acid [CAS 1244-58-2]
  • Tetrahydrocannabinolic acid [CAS 23978-85-0]
  • Cannabidivarinic acid [CAS 31932-13-5]
  • Cannabigerolic acid [CAS 25555-57-1]
  • Tetrahydrocannabivarinic acid [CAS 39986-26-0]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F
引火点(℃)
-10 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1089172-1ML:
試験成績書(COA)