Merck
1089149
USP
Cannabidiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-1,3-benzenediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O2
CAS番号:
分子量:
314.46
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
cannabis
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecules)
フォーマット
neat
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
InChI Key
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Cannabidiol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1089149-30MG:
試験成績書(COA)