Merck
1086935
USP
レブリン酸カルシウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 306.32 (C10H14CaO6 . 2H2O)
別名:
レブリン酸カルシウム 二水和物, γ-ケト吉草酸 カルシウム塩, 4-オキソペンタン酸 カルシウム塩, レブリン酸 カルシウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2COO · 1/2Ca · H2O
CAS番号:
分子量:
153.16
Beilstein:
3764203
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
calcium levulinate
分子量
monograph mol wt. 306.32 (C10H14CaO6 . 2H2O)
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Calcium levulinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1086935-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)