Merck
1071381
USP
ビオカニンA
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4'-メチルゲニステイン, 5,7-ジヒドロキシ-4′-メトキシイソフラボン, Olmelin, ゲニステイン 4′-メチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
Beilstein:
278107
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
biochanin
メーカー/製品名
USP
mp
210-213 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
InChI Key
WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Biochanin Aはムラサキツメクサ(Trifolium pratense)に含まれるイソフラボン型の植物エストロゲンで、エストロゲン受容体(ER)-βの選択的アゴニストであるため、乳がんに対する化学予防薬としての効果をもつ可能性があります。ER-αに対する活性は低く、基本的に子宮肥大作用はありません。Biochanin Aはアリ-ル炭化水素受容体(AhR)のリガンドでもあります。動脈抵抗を減少させて微小循環を促進するというBiochanin Aの効果は、カリウムチャンネルやカルシウムチャンネルへの作用を介して起こるものと考えられます。
ビオカニンAはムラサキツメクサ(Trifolium pratense)に含まれるイソフラボン型植物エストロゲンで、ER-βエストロゲンレセプターの選択的アゴニストであり、乳がんに対する化学予防薬としての効果を持つ可能性があります。ER-αに対する活性は低く、基本的に子宮肥大作用はありません。ビオカニンAはアリール炭化水素レセプター(AhR)のリガンドでもあります。動脈抵抗を減少させて微小循環を促進する効果は、カリウムチャネルやカルシウムチャネルへの作用を介していると思われます。生体異物解毒に関するスルホトランスフェラーゼの誘導が、そのがん予防効果の機構として提案されてきました。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)