安全性情報
1065276
USP
Bendamustine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-{5-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl}butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22ClN3O3
CAS番号:
分子量:
339.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
bendamustine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Bendamustine Related Compound E USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Bendamustine Hydrochloride
  • Bendamustine Hydrochloride for Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1065276-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)