1044582
USP
Atorvastatin Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ATORVASTATIN RELATED COMPOUND H, (Lactone Impurity, 5-(4-Fluorophenyl)-1-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-
yl]ethyl}-2-isopropyl-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide)
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
atorvastatin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)c2[n](c(c(c2c5ccccc5)C(=O)Nc4ccccc4)C(C)C)CC[C@H]3OC(=O)C[C@@H](C3)O
InChI
1S/C33H33FN2O4/c1-21(2)31-30(33(39)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-27-19-26(37)20-28(38)40-27/h3-16,21,26-27,37H,17-20H2,1-2H3,(H,35,39)/t26-,27-/m1/s1
InChI Key
OUCSEDFVYPBLLF-KAYWLYCHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Amlodipine and Atorvastatin Tablets
- Atorvastatin Calcium
- Atorvastatin Calcium Tablets
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1044582-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック